Alcool 2,4,6-triméthylbenzylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Synonyme(s):
(2,4,6-Trimethylphenyl)methanol, Mesitylmethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 4170-90-5
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Melting Point: 85-89°
Boiling Point: 140°/15mm
MDL No.: MFCD00014422
Formule:
C₁₀H₁₄O Point d'ébullition: 140 °C (15 mmHg) Point de fusion: 85…89 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014422 Numéro CAS: 4170-90-5 EINECS: 224-032-1 |