Imprimer
2,4,6-Triméthylbenzylamine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Mesitylmethanamine, 1-Mesitylmethanamine
351180010 351180050
ACRO351180010EA 50.3 EUR
ACRO351180010 ACRO351180050
2,4,6-Triméthylbenzylamine 99%
2,4,6-Triméthylbenzylamine
Formule: C₁₀H₁₅N
Numéro MDL: MFCD03411013
Numéro CAS: 40393-99-5
UN: 2735
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %