Imprimer
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
A11458.14 A11458.22 A11458.36
A11458.14EA 70.6 EUR
A11458.14 A11458.22 A11458.36
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 6553-96-4 Molecular Formula: C15H23ClO2S Formula Weight: 302.87 Melting Point: 94-97° Beilstein Reference: 1218575 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007433
Formule: C₁₅H₂₃ClO₂S
Poids moléculaire: 302.87 g/mol
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007433
Numéro CAS: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
UN: 3261
ADR: 8 II