Imprimer
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
152790250 152791000
ACRO152790250EA 77.4 EUR
ACRO152790250 ACRO152791000
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle 97%
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle
Formule: C₁₅H₂₃ClO₂S
Poids moléculaire: 302.87 g/mol
Point de fusion: 93…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007433
Numéro CAS: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %
Gel strength ≥700 g/cm² (1.5 %)
Gel point 32 to 38 °C (1.5 %)
Ash ≤5 %
pH 6.0 to 7.5 (10 % suspension)