2,3,5-Triméthylhydroquinone 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₁₂O₂ Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa) Point de fusion: 169…174 °C Point éclair: 191 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002346 Numéro CAS: 700-13-0 EINECS: 211-838-3 UN: 3077 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 174 °C |
GC | ≥96.0 % |