Imprimer
2,5-Diméthylbenzylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
350860010 350860050
ACRO350860010EA 19.8 EUR
ACRO350860010 ACRO350860050
2,5-Diméthylbenzylamine 98%
2,5-Diméthylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃N
Numéro MDL: MFCD00039780
Numéro CAS: 93-48-1
EINECS: 202-250-8
UN: 2735
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %