Imprimer
Alcool 3,5-bis(trifluorométhyl)benzylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol
A19290.03 A19290.06 A19290.14
A19290.03EA 16.7 EUR
A19290.03 A19290.06 A19290.14
Alcool 3,5-bis(trifluorométhyl)benzylique ≥98%
Alcool 3,5-bis(trifluorométhyl)benzylique
Purity: 98% CAS No.: 32707-89-4 Molecular Formula: C9H6F6O Formula Weight: 244.15 Flash Point: 97°(206°F) Melting Point: 52-56° Boiling Point: 40°/0.5mm Beilstein Reference: 2055358 MDL No.: MFCD00009907
Formule: C₉H₆F₆O
Poids moléculaire: 244.14 g/mol
Point d'ébullition: 40 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 52…56 °C
Point éclair: 97 °C (206 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009907
Numéro CAS: 32707-89-4
EINECS: 251-168-9