Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 938-18-1
Molecular Formula: C10H11ClO
Formula Weight: 182.65
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₁ClO Point d'ébullition: 143…146 °C (60 mmHg) Densité: 1,10 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013650 Numéro CAS: 938-18-1 EINECS: 213-339-6 UN: 3265 ADR: 8,II |