Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 57199-00-5
Molecular Formula: C16H23ClO
Formula Weight: 266.81
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 2269534
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00015030
Formule:
C₁₆H₂₃ClO Poids moléculaire: 266.81 g/mol Point d'ébullition: 107…108 °C (2 mmHg) Point de fusion: 78…82 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015030 Numéro CAS: 57199-00-5 EINECS: 260-614-1 UN: 3261 ADR: 8 II |