Imprimer
Acide (2,4,6-triméthylphényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy(2,4,6-triméthylphényl)borane
B24060.03 B24060.06 B24060.14
B24060.03EA 49.5 EUR
B24060.03 B24060.06 B24060.14
Acide (2,4,6-triméthylphényl)métaborique ≥97%
Acide (2,4,6-triméthylphényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 5980-97-2 Molecular Formula: C9H13BO2 Formula Weight: 164.01 Melting Point: ca 120-127° Beilstein Reference: 2831927
Formule: C₉H₁₃BO₂
Poids moléculaire: 164.01 g/mol
Point de fusion: ∼120…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236060
Numéro CAS: 5980-97-2