Imprimer
4,4'-Diméthylbenzile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A18576.03 A18576.06 A18576.14
A18576.03EA 36.8 EUR
A18576.03 A18576.06 A18576.14
4,4'-Diméthylbenzile ≥98%
4,4'-Diméthylbenzile
Purity: 98% CAS No.: 3457-48-5 Molecular Formula: C16H14O2 Formula Weight: 238.29 Melting Point: 102-104° MDL No.: MFCD00008554
Formule: C₁₆H₁₄O₂
Point d'ébullition: 209…211 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008554
Numéro CAS: 3457-48-5
EINECS: 222-388-2