4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4,4'-Di(diméthylamino)benzophénone, Cétone de Michler
Purity: 98%
CAS No.: 90-94-8
Molecular Formula: C17H20N2O
Formula Weight: 268.36
Flash Point: 220°(428°F)
Melting Point: 174-176°
Boiling Point:
Formule:
C₁₇H₂₀N₂O Point d'ébullition: >360 °C Point de fusion: 174…176 °C Point éclair: 220 °C (428 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008312 Numéro CAS: 90-94-8 EINECS: 202-027-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,6177 |