Imprimer
4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4,4'-Di(diméthylamino)benzophénone, Cétone de Michler
164490050 164491000 164495000
ACRO164490050EA 34.7 EUR
ACRO164490050 ACRO164491000 ACRO164495000
4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone 98%
4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone
Formule: C₁₇H₂₀N₂O
Point d'ébullition: 428 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 171…176 °C
Point éclair: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008312
Numéro CAS: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,06265
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to dark blue to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 176 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %