4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4,4'-Di(diéthylamino)benzophénone
Purity: 99%
CAS No.: 90-93-7
Molecular Formula: C21H28N2O
Formula Weight: 324.47
Flash Point: 151°(303°F)
Odour: Odourless
pH: 4-6
Melting Point: 93-95°
Beilstein Reference: 2148611
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00009044
Formule:
C₂₁H₂₈N₂O Point d'ébullition: 420 °C (1013 hPa) Point de fusion: 93…95 °C Point éclair: 151 °C (303 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009044 Numéro CAS: 90-93-7 EINECS: 202-025-4 UN: 3077 ADR: 9,III |