2,5-Di-tert-butylhydroquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
BHQ
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₄H₂₂O₂ Poids moléculaire: 222.33 g/mol Point d'ébullition: 334 Point de fusion: 212 Densité: 1.078 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008825 Numéro CAS: 88-58-4 EINECS: 201-841-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 214 - 217 °C |
Molar Mass | 222.32 g/mol |
Ignition Point | 420 °C |