Imprimer
2,5-Di-tert-butylhydroquinone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): BHQ
150840010 150840025
ACRO150840010EA 127 EUR
ACRO150840010 ACRO150840025
2,5-Di-tert-butylhydroquinone 99%
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Formule: C₁₄H₂₂O₂
Poids moléculaire: 222.33 g/mol
Point d'ébullition: 334
Point de fusion: 212…218 °C
Point éclair: 216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008825
Numéro CAS: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 218 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +131° to +137° (20 °C, 589 nm) (c=1,MeOH)