Imprimer
Benzène-1,3-diméthanol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
188200020 188200100
ACRO188200020EA 51.3 EUR
ACRO188200020 ACRO188200100
Benzène-1,3-diméthanol 98%
Benzène-1,3-diméthanol
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 154…159 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 56…60 °C
Densité: 1,161 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00004649
Numéro CAS: 626-18-6
EINECS: 210-934-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥97.5 %