Imprimer
Benzène-1,2-diméthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): o-Xylène-α,α'-diol, o-Phénylenediméthanol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41297.0001 8.41297.0010
8.41297.0001EA 73 EUR
8.41297.0001 8.41297.0010
Benzène-1,2-diméthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Benzène-1,2-diméthanol
Formule: C₈H₁₀O₂
Poids moléculaire: 138.17 g/mol
Point d'ébullition: 291
Point de fusion: 62…64 °C
Numéro MDL: MFCD00004626
Numéro CAS: 612-14-6
EINECS: 210-293-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 62 - 64 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Synonyms 1,2-Bishydroxymethylbenzene
Hill Formula C8H10O2