Benzène-1,2-diméthanol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
o-Xylène-α,α'-diol, o-Phénylenediméthanol
Purity: 97%
CAS No.: 612-14-6
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 59-64°
Beilstein Reference: 508775
Formule:
C₈H₁₀O₂ Point d'ébullition: 291 °C (1013 hPa) Point de fusion: 59…64 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004626 Numéro CAS: 612-14-6 EINECS: 210-293-9 |