Imprimer
Benzène-1,2-diméthanol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): o-Xylène-α,α'-diol, o-Phénylenediméthanol
180410025 180410100
ACRO180410025EA 119 EUR
ACRO180410025 ACRO180410100
Benzène-1,2-diméthanol 97%
Benzène-1,2-diméthanol
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 291 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 61…64 °C
Point éclair: 145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004626
Numéro CAS: 612-14-6
EINECS: 210-293-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61.0 to 65.0 °C
GC ≥96.0 %