Thymol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
6-Isopropyl-m-crésol
Purity: 98+%
CAS No.: 89-83-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 102°(215°F)
pH: 5-7
Melting Point: 49-52°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 1907135
Merck Reference: 14,9399
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002309
Formule:
2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH Poids moléculaire: 150.22 g/mol Point d'ébullition: 231…233 °C Point de fusion: 49…52 °C Densité: 0.970 Point éclair: 102 °C (215 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002309 Numéro CAS: 89-83-8 EINECS: 201-944-8 UN: 2430 ADR: 8 III Indice Merck: 13,09476 |