Isocyanate de 2,5-diméthylphényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isocyanate de 2,5-xylyle
Purity: 97%
CAS No.: 40397-98-6
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5315
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 1100841
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013854
Formule:
C₉H₉NO Point d'ébullition: 210 °C Densité: 1,043 Point éclair: 90 °C (194 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00013854 Numéro CAS: 40397-98-6 UN: 2206 ADR: 6.1,II |