Isocyanate de 2,4-diméthylphényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isocyanate de 2,4-xylyle
Purity: 98+%
CAS No.: 51163-29-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5350
Boiling Point: 114-115°/2mm
Beilstein Reference: 386756
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013853
Formule:
C₉H₉NO Point d'ébullition: 114…115 °C (2 mmHg) Densité: 1,041 Point éclair: 87 °C (188 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00013853 Numéro CAS: 51163-29-2 UN: 2206 ADR: 6.1,II |