Isocyanate de 2,6-diméthylphényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isocyanate de 2,6-xylyle
Purity: 98%
CAS No.: 28556-81-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5356
Boiling Point: 71-72°/3mm
Beilstein Reference: 742593
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002012
Formule:
C₉H₉NO Point d'ébullition: 71…72 °C (3 mmHg) Densité: 1,057 Point éclair: 86 °C (186 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002012 Numéro CAS: 28556-81-2 UN: 2206 ADR: 6.1,II |