Isocyanate de 2,6-diisopropylphényle ≥94%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,6-Diisopropylphenylisocyanate
Purity: 94%
CAS No.: 28178-42-9
Molecular Formula: C13H17NO
Formula Weight: 203.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5180
Boiling Point: 116-117°/10mm
Beilstein Reference: 2645721
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00008882
Formule:
C₁₃H₁₇NO Point d'ébullition: 116…117 °C (10 mmHg) Densité: 0,951 Point éclair: 107 °C (224 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00008882 Numéro CAS: 28178-42-9 EINECS: 248-885-4 UN: 2206 ADR: 6.1,II |