Imprimer
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Diol
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7094-01EA 332.45 EUR
7094-01 7094-06
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Diol
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes BAKERBOND spe™ sont des colonnes à usage unique préemballées en PP ou en verre contenant des absorbants haute capacité entre deux frittés en PE de 20 µm.
  • À base de silice
  • Le volume d’extraction des composants de la solution d'échantillonnage va de quelques milliers de µl à 1 L
  • Traitement par le vide, la pression positive ou la centrifugation
Applications générales: Analytes non-ioniques, polaires.
On peut utiliser ces colonnes SPE en mode phase normale.