5-Iodo-m-xylène 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Iodo-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-5-iodobenzene, 3,5-Dimethyliodobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 22445-41-6
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point:
Formule:
C₈H₉I Point d'ébullition: 229 °C Densité: 1,610 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00060659 Numéro CAS: 22445-41-6 |