Imprimer
3-Iodo-o-xylène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2-Dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-Dimethyl-1-iodobenzene, 1-Iodo-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Dimethyliodobenzene
A11774.06 A11774.14
A11774.06EA 53.1 EUR
A11774.06 A11774.14
3-Iodo-o-xylène ≥97%
3-Iodo-o-xylène
Purity: 97% CAS No.: 31599-60-7 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6030 Boiling Point: 98-100°/15mm Beilstein Reference: 1929733 MDL No.: MFCD00041437
Formule: C₈H₉I
Point d'ébullition: 98…100 °C (15 mmHg)
Densité: 1,640
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041437
Numéro CAS: 31599-60-7