Imprimer
VWR® TraceableGO, Enregistreurs de température et d’humidité, Bluetooth
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-2673EA 92.1 EUR
620-2673 620-2674
VWR® TraceableGO, Enregistreurs de température et d’humidité, Bluetooth
Enregistreurs de données
Les enregistreurs de température et d’humidité TraceableGO Bluetooth complètent les inconnues entre les destinations. Le périphérique Bluetooth est le partenaire de transit idéal pour la surveillance des matériaux entre les destinations. Transportez en toute sécurité les réactifs, les échantillons cliniques, les vaccins, les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires vers n’importe quel lieu.
  • Compacts et faciles à utiliser
  • Les informations critiques (température, durée du trajet, MIN/MAX, niveau de la batterie et alarmes) sont toutes affichées
En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Alarme 90 alarm levels
Affichage LCD
Interface Bluetooth
Intervalles d’enregistrement 1 min - 12 hr
Poids 19 g
L×P×H 89×20×51 mm
Data memory - No. of readings 65536
Piles 2×AAA alkaline batteries, 3 V