Alcool 4-(trifluorométhyl)benzylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 349-95-1
Molecular Formula: C8H7F3O
Formula Weight: 176.14
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4590
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 78-80°/4mm
Beilstein Reference: 1450174
MDL No.: MFCD00004661
Formule:
C₈H₇F₃O Point d'ébullition: 78…80 °C (4 mmHg) Point de fusion: 18…20 °C Densité: 1,288 Point éclair: 100 °C (212 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004661 Numéro CAS: 349-95-1 EINECS: 206-494-6 |