Imprimer
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
A15289.09 A15289.18
A15289.09EA 30.4 EUR
A15289.09 A15289.18
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine ≥98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Purity: 98% CAS No.: 328-74-5 Molecular Formula: C8H5F6N Formula Weight: 229.13 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4340 Odour: Recognizable Boiling Point: 75-78°/10mm Beilstein Reference: 654318 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000394
Formule: C₈H₅F₆N
Point d'ébullition: 75…78 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1,473
Point éclair: 83 °C (181 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000394
Numéro CAS: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III