Imprimer
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
185690100 185690500
ACRO185690100EA 46.1 EUR
ACRO185690100 ACRO185690500
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98+%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Formule: C₈H₅F₆N
Poids moléculaire: 229.12 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 3
Densité: 1.47 g/cm³
Point éclair: 83
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000394
Numéro CAS: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.0 %