Isothiocyanate de 3,5-bis(trifluorométhyl)phényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,3-Bis(trifluorométhyl)-5-isothiocyanatobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 23165-29-9
Molecular Formula: C9H3F6NS
Formula Weight: 271.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.500
Odour: Irritating
Boiling Point: 109-110°/35mm
Beilstein Reference: 2990816
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00040838
Formule:
C₉H₃F₆NS Poids moléculaire: 271.19 g/mol Point d'ébullition: 109…110 °C (35 mmHg) Densité: 1.485 Point éclair: 108 °C (226 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040838 Numéro CAS: 23165-29-9 ADR: 8 III |