Isothiocyanate de 3,5-bis(trifluorométhyl)phényle 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,3-Bis(trifluorométhyl)-5-isothiocyanatobenzène
Formule:
C₉H₃F₆NS Poids moléculaire: 271.19 g/mol Point d'ébullition: 63 °C (1.5 mmHg) Densité: 1.485 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040838 Numéro CAS: 23165-29-9 UN: 1760 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear to slightly hazy colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4980 to 1.5020 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |