Acide 2,6-bis(trifluorométhyl)benzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 24821-22-5
Molecular Formula: C9H4F6O2
Formula Weight: 258.12
Odour: Odourless
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 2057459
MDL No.: MFCD00000376
Formule:
C₉H₄F₆O₂ Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa) Point de fusion: 136…140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000376 Numéro CAS: 24821-22-5 EINECS: 246-479-1 |