Imprimer
Acide 2,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26184.03 H26184.06
H26184.03EA 23.5 EUR
H26184.03 H26184.06
Acide 2,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque ≥98%
Acide 2,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Purity: 98% CAS No.: 42580-42-7 Molecular Formula: C9H4F6O2 Formula Weight: 258.12 Melting Point: 77-80° MDL No.: MFCD00013249
Formule: C₉H₄F₆O₂
Poids moléculaire: 258.12 g/mol
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013249
Numéro CAS: 42580-42-7