Imprimer
4'-(Trifluorométhyl)acétophénone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[4-(Trifluorométhyl)phényl]éthane-1-one
214450050 214450010 214450250
ACRO214450050EA 137 EUR
ACRO214450050 ACRO214450010 ACRO214450250
4'-(Trifluorométhyl)acétophénone 99%
4'-(Trifluorométhyl)acétophénone
Formule: C₉H₇F₃O
Point d'ébullition: 79…80 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 30…33 °C
Densité: 0,92 g/cm³
Point éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000401
Numéro CAS: 709-63-7
EINECS: 211-913-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 33 °C
GC ≥98.5 %