Imprimer
Fluoro-5-m-xylène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-1,3-diméthylbenzène, 1-Fluoro-3,5-diméthylbenzène
A15020.03 A15020.06
A15020.03EA 32.4 EUR
A15020.03 A15020.06
Fluoro-5-m-xylène ≥97%
Fluoro-5-m-xylène
Purity: 97% CAS No.: 461-97-2 Molecular Formula: C8H9F Formula Weight: 124.16 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 144-145° Beilstein Reference: 1926374 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00052366
Formule: C₈H₉F
Point d'ébullition: 144…145 °C
Densité: 0,983
Point éclair: 35 °C (95 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052366
Numéro CAS: 461-97-2
UN: 1993
ADR: 3,III