Fluoro-4-o-xylène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Fluoro-3,4-diméthylbenzène, 4-Fluoro-1,2-diméthylbenzène
Purity: 98%
CAS No.: 452-64-2
Molecular Formula: C8H9F
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4815
Odour: Aromatic
Boiling Point: 148-149°
Beilstein Reference: 1856457
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039217
Formule:
C₈H₉F Point d'ébullition: 148…149 °C Densité: 1,000 Point éclair: 40 °C (104 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039217 Numéro CAS: 452-64-2 UN: 1993 ADR: 3,III |