Imprimer
4'-Méthylacétophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21243.0250 8.21243.1000
8.21243.0250EA 59.6 EUR
8.21243.0250 8.21243.1000
4'-Méthylacétophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4'-Méthylacétophénone
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28 °C
Densité: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008751
Numéro CAS: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.07 g/l (20 °C)
Melting Point 28 °C
Molar Mass 134.18 g/mol
Boiling Point 226 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.14 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Refractive Index 1.5313 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.00 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Methyl p-tolyl ketone
Hill Formula C9H10O