Imprimer
2'-Méthylacétophénone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
126160250 126160050 126161000
ACRO126160250EA 105 EUR
ACRO126160250 ACRO126160050 ACRO126161000
2'-Méthylacétophénone 98%
2'-Méthylacétophénone
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 214 °C (760 mmHg)
Densité: 1,026 g/cm³
Point éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008734
Numéro CAS: 577-16-2
EINECS: 209-408-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV transmittance ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm)