Imprimer
α,α'-Dichloro-p-xylène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,4-Bis(chlorométhyl)benzène
147661000 147665000 147660250
ACRO147661000EA 96.5 EUR
ACRO147661000 ACRO147665000 ACRO147660250
α,α'-Dichloro-p-xylène 98%
α,α'-Dichloro-p-xylène
Formule: C₈H₈Cl₂
Point d'ébullition: 254 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 98…102 °C
Densité: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000920
Numéro CAS: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
GC ≥97.5 %