Imprimer
α,α'-Dichloro-m-xylène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,3-Bis(chlorométhyl)benzène
A11548.09 A11548.14 A11548.22
A11548.09EA 56.3 EUR
A11548.09 A11548.14 A11548.22
α,α'-Dichloro-m-xylène ≥97%
α,α'-Dichloro-m-xylène
Purity: 97% CAS No.: 626-16-4 Molecular Formula: C8H8Cl2 Formula Weight: 175.06 Flash Point: 144°(291°F) Melting Point: 33-37° Boiling Point: 250-255° Beilstein Reference: 2079898 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00000912
Formule: C₈H₈Cl₂
Point d'ébullition: 250…255 °C
Point de fusion: 33…37 °C
Densité: 1,302
Point éclair: 144 °C (291 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000912
Numéro CAS: 626-16-4
EINECS: 210-932-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II