4-Bromo-2,6-xylidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Bromo-2,6-diméthylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 24596-19-8
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Flash Point:
Formule:
C₈H₁₀BrN Point d'ébullition: 120 °C (0,2 mmHg) Point de fusion: 47…52 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007826 Numéro CAS: 24596-19-8 EINECS: 246-337-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |