Imprimer
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2,6-diméthylaniline
185190050 185190250
ACRO185190050EA 34.8 EUR
ACRO185190050 ACRO185190250
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Formule: C₈H₁₀BrN
Point d'ébullition: 120 °C (0,2 mmHg)
Point de fusion: 48…52 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007826
Numéro CAS: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %