Imprimer
2-Bromo-4,6-xylidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-Bromo-2,4-dimethylaniline, 6-Bromo-2,4-xylidine, 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
B21272.09 B21272.14 B21272.18
B21272.09EA 82.8 EUR
B21272.09 B21272.14 B21272.18
2-Bromo-4,6-xylidine ≥98%
2-Bromo-4,6-xylidine
Purity: 98% CAS No.: 41825-73-4 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 75-79°/5mm Beilstein Reference: 3046484 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00047826
Formule: C₈H₁₀BrN
Point d'ébullition: 75…79 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 42…46 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047826
Numéro CAS: 41825-73-4
EINECS: 246-337-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III