5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylène, 1,3-Bis(trifluorométhyl)-5-bromobenzène, 1-Bromo-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène, 3,5-Bis(trifluorométhyl)bromobenzène
Formule:
C₈H₃BrF₆ Point d'ébullition: 154 °C Point de fusion: –16 °C Densité: 1,71 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000381 Numéro CAS: 328-70-1 EINECS: 206-334-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |