Imprimer
5-Bromo-m-xylène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
B21610.06 B21610.14 B21610.22
B21610.06EA 35.6 EUR
B21610.06 B21610.14 B21610.22
5-Bromo-m-xylène ≥98%
5-Bromo-m-xylène
Purity: 98% CAS No.: 556-96-7 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.07 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5490 Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 1926375 MDL No.: MFCD00000087
Formule: C₈H₉Br
Poids moléculaire: 185.06 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C
Densité: 1.361
Point éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000087
Numéro CAS: 556-96-7