Imprimer
α,α'-Dibromo-p-xylène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,4-Bis(bromométhyl)benzène
A13939.09 A13939.18
A13939.09EA 43.5 EUR
A13939.09 A13939.18
α,α'-Dibromo-p-xylène ≥97%
α,α'-Dibromo-p-xylène
Purity: 97% CAS No.: 623-24-5 Molecular Formula: C8H8Br2 Formula Weight: 263.96 Melting Point: 144-148° Boiling Point: 245° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000182
Formule: C₈H₈Br₂
Poids moléculaire: 263.96 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C
Point de fusion: 144…148 °C
Densité: 2.012
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000182
Numéro CAS: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 3261
ADR: 8 II