Imprimer
α,α'-Dibromo-p-xylène 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
112940250 112941000
ACRO112940250EA 105 EUR
ACRO112940250 ACRO112941000
α,α'-Dibromo-p-xylène 97%
α,α'-Dibromo-p-xylène
Formule: C₈H₈Br₂
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142…147 °C
Densité: 2,012 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000182
Numéro CAS: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or coarse crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 147 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm